Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Einweg-Tischkarton für Glas
Beschichtet mit einem dicken, durchsichtigen Polyethylenbeutel (2 mil) zur Aufnahme von zerbrochenen Glasfragmenten und verschütteter Flüssigkeiten. Der Bel Art™ SP Scienceware™ Einweg-Tischkarton für Glas lässt sich leicht zur Entsorgung verschließen.
Marke:  Bel-Art™ F24653-0002
Artikelnummer. 11312204
  • 84.50 CHF / 6 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Coated with 2 mil thick, clear polyethylene bag to contain broken glass fragments and spilled liquids. Bel Art™ SP Scienceware™ Disposal Benchtop Carton for Glass is easily closed for disposal.
  • Für 5,5 kg (12 lbs.)
  • Flach verpackt, um Platz- und Versandkosten zu sparen und schnell montierbar
  • Ausgekleidet mit einem durchsichtigen Polyethylenbeutel (2 mil) zur Aufnahme von zerbrochenen Glasfragmenten und ausgelaufener Flüssigkeiten
  • Bedruckt in vier Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch
  • Sichere, durchstichfeste Aufnahme für zerbrochene Glaswaren
  • Nicht als DOT-Behälter geeignet
Spezifikation
Spezifikation
2.6 gal.
20 x 20 x 25 cm
Verschluss, Grafiken in vier Sprachen (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch)
Wellpappe
Red
Nicht autoklavierbar
Glas
Safety Container
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Einweg-Tischkarton für Glas > Entsorgungstischkarton für Glas