Learn More
Greiner Bio-One Cellstar™ Kolben für Zellsuspensionskulturen
Für die Kultivierung von Zellen konzipiert, die in einem Wachstumsmedium suspendiert sind. Greiner Bio-One™ Cellstar™ Suspensionszellkulturflaschen sind für optimale Sichtbarkeit und Festigkeit aus Polystyrol hergestellt.
Marke:  Greiner Bio-One 690190
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10722541
  • 306.77 CHF / 200 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hydrophobe Oberfläche, ideal für Suspensionskulturen und Hybridome
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase und menschlicher DNA
  • Nicht-pyrogenisch, nicht-zytotoxisch
  • Graduierung auf der Seite
  • Schräger Hals
  • Einfache Erkennung durch weiße Schraubverschlüsse
  • Weiße Standard-Schraubverschlüsse mit Belüftungsstellung
  • TC-Oberflächenbehandlung: -/suspension
  • Sterile und anwenderfreundliche Verpackung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Polystyrol
200
Schraube
50 ml
200 Packung
Ja
Name des Produkts
Greiner Bio-One Cellstar™ Kolben für Zellsuspensionskulturen > Schraubverschlusstyp:Weißer Standard-Schraubverschluss; Fassungsvermögen:50 ml