Learn More
Bochem™ Drahtkorb aus Edelstahl, quadratisch,2 Querstreben
Legen Sie Laborartikel in den quadratischen Bochem™ Drahtkorb aus Edelstahl mit 2 Querverbindungen. .
Marke: Bochem™ 10076
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Maschenweite 8 x 8 x 1 mm,
- Quadratisch
- Edelstahl
- 2 Querstreben
Spezifikation
Drahtkorb | |
600 mm | |
600 x 400 mm (L x B) | |
600 x 400 x 300 mm |
Katalogseite
DateigrößeVersion: 151.8 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Drahtkorb aus Edelstahl, quadratisch,2 Querstreben > Abmessungen (L x B x H): 600 x 400 x 300 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur