Learn More
BRAND™ SILBERBRAND Bürettenröhrchen der Klasse B für optimale Wirtschaftlichkeit
SILBERBRAND Bürettenröhrchen der Klasse B mit schwarzen Graduierungsmarkierungen für den Einsatz mit PTFE-Hahn.
Marke:  BRAND™ 10004
89.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15281149
  • 91.75 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Fehlergrenzen nach Klasse B, DIN EN ISO 385
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Ablassschlauch mit Außendurchmesser von 8 mm
  • Für den Einsatz mit PTFE-Absperrhähnen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 ml
Borosilikatglas 3.3
4 cm
86,8 cm
0,1 ml
Black
Name des Produkts
BRAND™ SILBERBRAND Bürettenröhrchen der Klasse B für optimale Wirtschaftlichkeit > Fassungsvermögen: 50 ml