Learn More
BD MacroVue™ RPR (Rapid Plasma Reagin) 18 mm-Rundkartentests:Antigen-Suspension
Nontreponemal testing procedure for the serologic detection of syphilis
Marke:  BD 270309
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17342451
  • 247.00 CHF / 10 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
RPR Card Antigen Suspension contains sodium azide, which is harmful if swallowed. Contact with acids liberates very toxic gas. After contact with skin, wash immediately with plenty of water. Sodium azide may react with lead and copper plumbing to form highly explosive metal azides. On disposal, flush with a large volume of water to prevent azide buildup.
Beschreibung
Beschreibung
Die RPR Card Antigen-Suspension ist ein auf Kohlenstoffpartikeln basierendes Cardiolipin-Antigen1, das Reagin erkennt, eine antikörperähnliche Substanz, die in Serum oder Plasma von syphilitischen Personen vorhanden ist. Das Reagin bindet an das Testantigen, das aus Cardiolipin-Lecithin-beschichteten Cholesterinpartikeln besteht und eine makroskopische Flockung verursacht.
  • Empfohlen für venöse Blutproben großem verfügbarem Serumvolumen, z. B. in öffentlichen Gesundheitseinrichtungen und klinischen Laboren
  • Es sind verschiedene RPR Card Test-Kits mit allen erforderlichen Verbrauchsmaterialien für die Durchführung des Verfahrens erhältlich
  • Eine große Auswahl an Kit-Größen ist erhältlich
  • Antigen- und Testkomponenten können separat erworben werden
  • Die Testkarten sind als 10, 15 und 30 Spot-Karten lieferbar
  • Im Lieferumfang der Tests sind BD Dispenstir™ Tropfer zum Pipettieren und Verteilen enthalten
  • Wenn die Probe Antikörper enthält, erfolgt eine Flockung mit Koagglutination von Kohlenstoffpartikeln des RPR Card-Antigens, die als schwarze Klumpen vor dem weißem Hintergrund der Karte sichtbar werden
  • Nicht reaktive Proben sind gleichmäßig hellgrau gefärbt
  • In besonderen Situationen, wenn nichttreponemale Testergebnisse schnell benötigt werden und die Probe als EDTA-Plasma gewonnen wird, kann der RPR 18 mm Circle Card Test verwendet werden, vorausgesetzt der Test wird innerhalb von 24 Stunden durchgeführt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Reagin (Syphilis)
Cardiolipin 0,003 %, Lecithin 0,020 bis 0,022 %, Cholesterin 0,09 %, EDTA 0,0125 M, Na2HPO4 0,01 M, KH2PO4 0,01 M, Natriumazid 0,2 %, Kohle 0,02 %, Cholinchlorid 10 % w/v, deionisiertes/destilliertes Wasser
3 ml-Ampulle 10/sp
Antigen-Suspension
Serologischer Syphilis-Nachweis
Name des Produkts
BD MacroVue™ RPR (Rapid Plasma Reagin) 18 mm-Rundkartentests:Antigen-Suspension > RPR-Karte; 3 ml-Ampulle; 10/sp