Learn More
Thermographic Measurements Thermax Temperaturindikator mit 4-Felder-Messstreifen
Irreversibler Schwellenwertindikator für den einmaligen Gebrauch, der die höchste erreichte Temperatur meldet.
Marke: Thermographic Measurements M04STHERGBD01P1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Unverzügliche Reaktion
- Permanente Aufzeichnung der höchsten erreichten Temperatur
- Öl-, wasser- und dampfbeständig
- Kostengünstig und benutzerfreundlich
- Selbstklebend
Spezifikation
ISO9001 | |
Laboratory Research, Medical services, Instrumentation, Electronics Industry, Automotive, Aerospace, Steel, Metallurgy, Plastics Industry, Food Industry | |
40 bis 60% | |
Polyester Film | |
171°F | |
36°F | |
140°F to 171°F | |
Yes | |
±1 °C | |
Visual Indicator | |
°C and °F |
Single-use | |
23 mm | |
45 mm | |
Thermax 4 Level Temperature indicator Range B | |
77 °C | |
2°C | |
60°C to 77°C | |
Electrical Equipment, Pumps, Braking systems, Water Pumps, Aeronautical Equpment, Military Equipment | |
60, 65, 71, 77°C | |
45 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermographic Measurements Thermax Temperaturindikator mit 4-Felder-Messstreifen > Temperature Range (Metric): 60°C to 77°C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur