Learn More
BD MacroVue™ RPR (Rapid Plasma Reagin) 18 mm-Rundkartentests:Antigen-Suspension
Nontreponemal testing procedure for the serologic detection of syphilis
247.00 CHF - 310.00 CHF
Spezifikation
Nachweisbare Analyten | Reagin (Syphilis) |
---|---|
Typ | Antigen-Suspension |
Zusammensetzung | Cardiolipin 0,003 %, Lecithin 0,020 bis 0,022 %, Cholesterin 0,09 %, EDTA 0,0125 M, Na2HPO4 0,01 M, KH2PO4 0,01 M, Natriumazid 0,2 %, Kohle 0,02 %, Cholinchlorid 10 % w/v, deionisiertes/destilliertes Wasser |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Serologischer Syphilis-Nachweis |
Benachrichtigungen:
RPR Card Antigen Suspension contains sodium azide, which is harmful if swallowed. Contact with acids liberates very toxic gas. After contact with skin, wash immediately with plenty of water. Sodium azide may react with lead and copper plumbing to form highly explosive metal azides. On disposal, flush with a large volume of water to prevent azide buildup.
Produktcode | Marke | Menge | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17342451
|
BD
270309 |
3 ml-Ampulle 10/sp | Antigen-Suspension |
247.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17352451
|
BD
270333 |
3 ml-Ampulle 3/sp | Antigen-Suspension |
310.00 CHF
3 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
RPR Card antigen suspension is a carbon particle cardiolipin antigen1 which detects reagin, an antibody-like substance present in serum or plasma from syphilitic persons. The reagin binds to the test antigen, which consists of cardiolipin-lecithin-coated cholesterol particles, causing macroscopic flocculation.
- Recommended when venous blood collection employed and a large volume of serum available, such as in public health and clinical laboratories
- Various RPR Card Test kits are available with all the necessary supplies to perform the procedure
- A wide array of kit sizes are available
- Antigen and testing components may be purchased separately
- Test cards are available in 10, 15 and 30 spot cards
- BD Dispenstirs™ are included with tests to serve as pipetting and spreading devices
- When specimen contains antibody, flocculation occurs with coagglutination of carbon particles of RPR Card antigen, which appear as black clumps against white background of card
- Nonreactive specimens appear to have an even light-gray color
- In special situations when nontreponemal test results are needed rapidly and specimen is collected as EDTA plasma, RPR 18mm Circle Card Test can be used if test is performed within 24 hours
Spezifikation
Reagin (Syphilis) | |
Antigen-Suspension | |
Cardiolipin 0,003 %, Lecithin 0,020 bis 0,022 %, Cholesterin 0,09 %, EDTA 0,0125 M, Na2HPO4 0,01 M, KH2PO4 0,01 M, Natriumazid 0,2 %, Kohle 0,02 %, Cholinchlorid 10 % w/v, deionisiertes/destilliertes Wasser | |
Serologischer Syphilis-Nachweis |