Learn More
BD Difco™ Salmonellen O-Antiseren und Antigene zur Qualitätskontrolle
110.00 CHF - 575.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen
Produkttyp Antiserum
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Produkte 33
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
11768153
Unterlagen ansehen
BD
211781
Antiserum N/A N/A N/A
11788153
Unterlagen ansehen
BD
211783
Antiserum N/A N/A N/A
11758153
Unterlagen ansehen
BD
211780
Antiserum
575.00 CHF
3 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17312361
Unterlagen ansehen
BD
222611
Antiserum
446.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17322361
Unterlagen ansehen
BD
222621
Antiserum
364.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11742804
Unterlagen ansehen
BD
225221
Antiserum N/A N/A N/A
11792844
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD
226611
Antiserum
408.00 CHF
3 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11722804
Unterlagen ansehen
BD
225191
Antiserum N/A N/A N/A
11782904
Unterlagen ansehen
BD
229511
Antiserum
110.00 CHF
3 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11792734
Unterlagen ansehen
BD
222571
Antiserum
269.00 CHF
3 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11702744
Unterlagen ansehen
BD
222581
Antiserum
439.00 CHF
3 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11712744
Unterlagen ansehen
BD
222591
Antiserum
275.00 CHF
3 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17302361
Unterlagen ansehen
BD
222601
Antiserum
392.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11748153
Unterlagen ansehen
BD
211778
Antiserum
408.00 CHF
3 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11732814
Unterlagen ansehen
BD
225351
Antiserum
131.00 CHF
3 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11772804
Unterlagen ansehen
BD
225341
Antiserum
125.00 CHF
3 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11742814
Unterlagen ansehen
BD
225361
Antiserum
250.00 CHF
3 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11752814
Unterlagen ansehen
BD
225371
Antiserum
254.00 CHF
3 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11762814
Unterlagen ansehen
BD
225381
Antiserum
254.00 CHF
3 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11742844
Unterlagen ansehen
BD
226451
Antiserum
301.00 CHF
3 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11702854
Unterlagen ansehen
BD
226621
Antiserum
446.00 CHF
3 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11772844
Unterlagen ansehen
BD
226591
Antiserum
162.00 CHF
3 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11752844
Unterlagen ansehen
BD
226461
Antiserum
288.00 CHF
3 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11782844
Unterlagen ansehen
BD
226601
Antiserum
239.00 CHF
3 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11752854
Unterlagen ansehen
BD
226641
Antiserum
446.00 CHF
3 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11742854
Unterlagen ansehen
BD
226631
Antiserum
397.00 CHF
3 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11772854
Unterlagen ansehen
BD
226671
Antiserum N/A N/A N/A
11792874
Unterlagen ansehen
BD
228141
Antiserum
233.00 CHF
3 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11702884
Unterlagen ansehen
BD
228151
Antiserum
149.00 CHF
3 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11722884
Unterlagen ansehen
BD
228171
Antiserum
149.00 CHF
3 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11732884
Unterlagen ansehen
BD
228181
Antiserum
118.00 CHF
3 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11792904
Unterlagen ansehen
BD
229521
Antiserum
279.00 CHF
3 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17342361
Unterlagen ansehen
BD
228191
Antiserum
372.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Salmonella-Arten verursachen eine Vielzahl menschlicher Krankheiten, auch bekannt als Salmonellosen. Das Ausmaß der Erkrankung reicht von einer leichten, selbstlimitierende Gastroenteritis bis hin zu schwereren Formen, die mit Bakteriämie oder Typhus einhergehen und lebensbedrohlich sein können. Daher ist die Diagnose und Identifizierung des richtigen Serotyps unerlässlich. Diese Antiseren unterstützen den Nachweis solcher Serotypen und die Antigene für die Qualitätskontrolle dienen der Überprüfung ihrer Leistung.
  • Gefriergetrocknete, polyklonale Kaninchen-Antiseren
  • Polyvalent, spezifisch für somatische Antigene
  • Kreuzreaktionen sind möglich, da Serogruppen gemeinsame Antigene haben können, die nicht zur Hauptgruppe gehören.
  • Bei ordnungsgemäßer Rehydrierung und Verwendung wie empfohlen enthält jedes Fläschchen ausreichend Reagenz für 60 Tests
  • Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen
  • enthält ca. 0,2 % Natriumazid als Konservierungsmittel
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen
Antiserum
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Difco™ Salmonellen O-Antiseren und Antigene zur Qualitätskontrolle