Learn More
BD Difco™ Salmonellen O-Antiseren und Antigene zur Qualitätskontrolle
Marke:  BD 225341
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11772804
  • 125.00 CHF / 3 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Beschreibung
Beschreibung
Salmonella-Arten verursachen eine Vielzahl menschlicher Krankheiten, auch bekannt als Salmonellosen. Das Ausmaß der Erkrankung reicht von einer leichten, selbstlimitierende Gastroenteritis bis hin zu schwereren Formen, die mit Bakteriämie oder Typhus einhergehen und lebensbedrohlich sein können. Daher ist die Diagnose und Identifizierung des richtigen Serotyps unerlässlich. Diese Antiseren unterstützen den Nachweis solcher Serotypen und die Antigene für die Qualitätskontrolle dienen der Überprüfung ihrer Leistung.
  • Gefriergetrocknete, polyklonale Kaninchen-Antiseren
  • Polyvalent, spezifisch für somatische Antigene
  • Kreuzreaktionen sind möglich, da Serogruppen gemeinsame Antigene haben können, die nicht zur Hauptgruppe gehören.
  • Bei ordnungsgemäßer Rehydrierung und Verwendung wie empfohlen enthält jedes Fläschchen ausreichend Reagenz für 60 Tests
  • Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen
  • enthält ca. 0,2 % Natriumazid als Konservierungsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen
Antiserum
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium azide
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Difco™ Salmonellen O-Antiseren und Antigene zur Qualitätskontrolle > Salmonella O Antiserum Poly A, Gruppen A, B, D, E1, E2, E3, E4 und L.