Learn More
BD Difco™ Salmonellen O-Antiseren und Antigene zur Qualitätskontrolle
Marke:  BD 222591
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11712744
  • 275.00 CHF / 3 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Beschreibung
Beschreibung
Salmonella-Arten verursachen eine Vielzahl menschlicher Krankheiten, auch bekannt als Salmonellosen. Das Ausmaß der Erkrankung reicht von einer leichten, selbstlimitierende Gastroenteritis bis hin zu schwereren Formen, die mit Bakteriämie oder Typhus einhergehen und lebensbedrohlich sein können. Daher ist die Diagnose und Identifizierung des richtigen Serotyps unerlässlich. Diese Antiseren unterstützen den Nachweis solcher Serotypen und die Antigene für die Qualitätskontrolle dienen der Überprüfung ihrer Leistung.
  • Gefriergetrocknete, polyklonale Kaninchen-Antiseren
  • Polyvalent, spezifisch für somatische Antigene
  • Kreuzreaktionen sind möglich, da Serogruppen gemeinsame Antigene haben können, die nicht zur Hauptgruppe gehören.
  • Bei ordnungsgemäßer Rehydrierung und Verwendung wie empfohlen enthält jedes Fläschchen ausreichend Reagenz für 60 Tests
  • Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen
  • enthält ca. 0,2 % Natriumazid als Konservierungsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen
Antiserum
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Difco™ Salmonellen O-Antiseren und Antigene zur Qualitätskontrolle > Salmonella O Antiserumfaktor 19, Gruppe E4