Learn More
BD Difco™ Salmonellen O-Antiseren und Antigene zur Qualitätskontrolle
Marke: BD 222581
Benachrichtigungen:
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Beschreibung
Salmonella-Arten verursachen eine Vielzahl menschlicher Krankheiten, auch bekannt als Salmonellosen. Das Ausmaß der Erkrankung reicht von einer leichten, selbstlimitierende Gastroenteritis bis hin zu schwereren Formen, die mit Bakteriämie oder Typhus einhergehen und lebensbedrohlich sein können. Daher ist die Diagnose und Identifizierung des richtigen Serotyps unerlässlich. Diese Antiseren unterstützen den Nachweis solcher Serotypen und die Antigene für die Qualitätskontrolle dienen der Überprüfung ihrer Leistung.
- Gefriergetrocknete, polyklonale Kaninchen-Antiseren
- Polyvalent, spezifisch für somatische Antigene
- Kreuzreaktionen sind möglich, da Serogruppen gemeinsame Antigene haben können, die nicht zur Hauptgruppe gehören.
- Bei ordnungsgemäßer Rehydrierung und Verwendung wie empfohlen enthält jedes Fläschchen ausreichend Reagenz für 60 Tests
- Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen
- enthält ca. 0,2 % Natriumazid als Konservierungsmittel
Spezifikation
Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen | |
Antiserum |
Sicherheit und Handhabung
- Vial Sal O Antis Factor 15 Lyophilized
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium Azide