Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Trypton-Soja-Bouillon (Soja-Caseinpepton-Bouillon)
Entspricht den USP- und EP-Spezifikationen. BD™ Bacto™ Trypton-Soja-Bouillon (Sojabohnen-Casein-Verdauungsmedium) ist ein dehydriertes Universalmedium für die Isolierung, den Nachweis und die Kultivierung einer Vielzahl von Mikroorganismen.
Marke: BD 211822
Beschreibung
Trypticase-Soja-Bouillon (Casein-Soja-Pepton-Medium) ist ein Universalmedium für qualitative Verfahren zur Kultivierung anspruchsvoller und nicht anspruchsvoller Mikroorganismen aus einer Vielzahl klinischer und nicht klinischer Proben. TSB ist ein nahrhaftes Medium, das das Wachstum einer Vielzahl von Mikroorganismen unterstützt, einschließlich gängiger aerobischer, fakultativer und anaerober Bakterien und Pilze.
- Diese Formulierung ist in der USP als Medium für die Durchführung von mikrobiellen Enumerationstests und Tests für spezifizierte Mikroorganismen bei der Prüfung nicht steriler pharmazeutischer Produkte enthalten.
- TSB wurde vom USDA Animal and Plant Health Inspection Service für den Nachweis lebensfähiger Bakterien in Lebendimpfstoffen ausgewählt.
- TSB wird für die Prüfung bakterieller Kontaminanten in Kosmetika empfohlen und entspricht den etablierten Standards in der Lebensmittelindustrie.
- Aufgrund seiner Fähigkeit zur Wachstumsförderung wird TSB auch als Inokulum-Brühe für die Scheibendiffusion und die antimikrobielle Empfindlichkeitstests der Agarverdünnung empfohlen, die vom Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) standardisiert wurde.
- Zur Isolierung von: Neisseria meningitides 13090, Staphylococcus epidermidis 12228, Streptococcus pneumoniae 6305, Streptococcus pyogenes 19615, Aspergillus brasiliensis (niger) 16404, Bacillus subtillis 6633, Candida albicans 10231, Escherichia coli 8739, Pseudomonas aeruginosa 9027, Salmonella enterica subsp. enterica serotype Typhimurium 14028, Staphylococcus aureus 6538
Spezifikation
AOAC, BAM, BS12, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, MCM9, SMD, USDA, USP | |
2 bis 25 °C | |
Trypton-Soja-Bouillon | |
Pankreatischer Verdau von Casein 17 g/l, papaischer Verdau von Sojabohnenmehl 3 g/l, Dextrose 2,5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Dikaliumphosphat 2,5 g/l | |
Eimer |
Hellbeige | |
Dehydriert (frei fließend, homogen) | |
Mikrobiologische Medien | |
Züchtung von anspruchsvollen und nicht-anspruchsvollen Mikroorganismen verschiedener klinischer und nicht-klinischer Spezies | |
2 kg |