Learn More
3M™ Easy Trap™ Easy Trap Staubtücher
Zur Entfernung von Staub, Schmutz und Sand
Marke:  3M™ Easy Trap™ 7100104251
Artikelnummer. 17108710
  • 185.00 CHF / 2 Rollen
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
  • Fängt und hält sechsmal mehr Staub, Schmutz, Sand und Haare als herkömmliche Mopps
  • Geringer Widerstand verringert die Ermüdung der Arbeiter
  • Funktioniert in nassen Umgebungen und auf den meisten horizontalen Oberflächen
  • Steigert die Produktivität ohne Beeinträchtigung der Reinigungsstandards
  • Perforierte Rollen ermöglichen dem Anwender, die Tuchgröße anzupassen und so den Abfall zu verringern
  • Verringert das Risiko der Ausbreitung von Keimen und Allergenen
  • Enthält mindestens 60 % Recyclingmaterial
  • Enthält 250 Tücher pro Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Staubtücher
127 x 152 mm
Entfernung von Staub, Schmutz und Sand
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Easy Trap™ Easy Trap Staubtücher > 127 x 152 mm