Learn More
Brady™ BBP12 Etikettendrucker
Gewährleistet eine hohe Druckgeschwindigkeit sowie die Möglichkeit zur Verarbeitung einer Vielzahl an Kennzeichnungsetiketten. Brady™ BBP12 Etikettendrucker sind optimale Einstiegsgeräte für die Kennzeichnung von Laborproben.
Marke: Brady™ 195812
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ausdruck einer Vielzahl von Etiketten von 10 bis 112 mm Breite
- Genaue Bild- und Barcodepositionierung auf kleinen Etiketten
- Standardmäßige Druckqualität mit 300 dpi
- Vollfarbiges LCD-Display
- Lieferung mit einem externen Abwickler geliefert, um größere Etikettenrollen
- Das eigenständige Gerät kann an jede Universal-Tastatur angeschlossen werden
- Abmessungen (B x T x H): 202 x 258 x 173 mm
Spezifikation
Farb-LCD-Bildschirm | |
202,00 mm | |
258,00 mm | |
BBP12 Anwendungskit für Etikettendrucker, EU | |
Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Kasachisch, Litauisch, Norwegisch (Bokmål), Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch | |
100 Etiketten/Tag | |
LabelMark, Windows-basierter Treiber für Software von Drittanbietern, CodeSoft | |
5 bis 40 °C | |
UL; cUL; CE; RoHS; EAC | |
Je 1 | |
Netzteil |
Thermotransfer | |
173 mm | |
Monochrom | |
Dieser BBP12-Etikettendrucker wird in einem Karton geliefert. Zum Lieferumfang gehören ein Abwickler, ein USB-Kabel, ein Netzkabel, eine Produkt-CD, eine Kurzanleitung, eine LabelMark Pro-CD, THT-131-461-3, THT-156-492-3, THT-163-499-3, R7950 35 mm x 70 m /O, R6400 65 mm x 70 m /O, R4900 65 mm x 70 m /O | |
64 MB | |
300 dpi | |
Seriell, USB, Ethernet | |
2,5 kg | |
Anlagenkennzeichnung, Barcode-Etikettierung, Draht- und Kabelkennzeichnung, Laborkennzeichnung | |
1 Jahr | |
110 bis 240 V |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ BBP12 Etikettendrucker > BBP12 Anwendungskit für Etikettendrucker, EU
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur