Learn More
Elma Basket System
Modular basket system for Elmasonic P, Elmasonic Select, EASY
Marke:  Elma 1113110
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17828835
  • 187.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Beschreibung
  • Stainless steel with plastic handles
  • Ergonomic handles
  • Autoclavable
  • Bayonet holes in the bottom for mounting holders (e.g. Elma Pin, silicone holder bottom comb)
  • Square openings in the side walls for mounting silicone holders
Spezifikation
Spezifikation
Modular Basket System
15 lb.
255 x 450 x 55 mm
7.0 kg
Fisherbrand Select. Fisherbrand EASY. Elmasonic EASY. Elmasonic P
Basket System Modular Type 150
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Elma Basket System > Model: Basket System Modular type 80