Learn More
Elma Basket System
Modular basket system for Elmasonic P, Elmasonic Select, EASY
Marke: Elma 1113072
Beschreibung
- Stainless steel with plastic handles
- Ergonomic handles
- Autoclavable
- Bayonet holes in the bottom for mounting holders (e.g. Elma Pin, silicone holder bottom comb)
- Square openings in the side walls for mounting silicone holders
Spezifikation
Modular Basket System | |
22 lb. | |
255 x 450 x 135 mm |
10.0 kg | |
Fisherbrand Select. Fisherbrand EASY. Elmasonic EASY. Elmasonic P | |
Basket System Modular Type 300 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Elma Basket System > Model: Basket System Modular type 60
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur