Learn More
Barbitursäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11454300
Zum Warenkorb hinzufügen
Barbitursäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454300
500 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11454300
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10934.36
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Barbituric acid is widely used in the manufacturing of plastics, textiles, polymers and pharmaceuticals. It is an active ingredient in the production of Vitamin B2. It is a strong acid in an aqueous medium with an active methylene group involved Knoevenegal condensation. It is used as precursor for the preparation of 5-arylidene barbituric acid by reacting with aromatic aldehyde. It is also used in electrochemical oxidation of iodine using cyclic voltammetry and controlled potential coulometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Barbitursäure wird häufig bei der Herstellung von Kunststoffen, Textilien, Polymeren und Pharmazeutika verwendet. Es ist ein Wirkstoff bei der Herstellung von Vitamin B2 und eine starke Säure in einem wässrigen Medium mit einer aktiven Methylengruppe, an der Knoevenegal-Kondensation beteiligt war. Es wird als Vorstufe für die Herstellung von 5-Arylidenbarbitursäure durch Reaktion mit aromatischem Aldehyd verwendet. Es wird auch bei der elektrochemischen Oxidation von Jod mit zyklischer Voltammetrie und kontrollierter potentieller Coulometrie eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-52-7
Summenformel C4H4N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 128.09
MDL-Nummer MFCD00006666
InChI-Schlüssel HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym barbituric acid, malonylurea, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 6-hydroxyuracil, pyrimidinetrione, 2,4,6-trihydroxypyrimidine, 2,4,6-pyrimidinetrione, pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, barbiturate, malonylharnstoffMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6211
ChEBI CHEBI:16294
IUPAC-Name 1,3-Diazinan-2,4,6-trion
SMILES O=C1CC(=O)NC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barbituric acid
Schmelzpunkt ∼250°C (decomposition)
pH 2 to 3
Flammpunkt 150°C (302°F)
Menge 500 g
Beilstein 120502
Merck Index 14,963
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 128.09
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252533 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2024 Catalog NumberA10934.22,A10934.14,A10934.36
Chargennummer10247532 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 Catalog NumberA10934.22,A10934.14,A10934.36
Chargennummer10238014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA10934.22,A10934.14,A10934.36
ChargennummerD4693B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10934.22,A10934.14,A10934.36
Chargennummer10182501 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10934.22,A10934.14,A10934.36
Name des Produkts
Barbitursäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >