Learn More
Thermo Scientific Chemicals Uracil, ≥ 99 % Artikelnummer.: 10418130
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Uracil, ≥ 99 %
Artikelnummer. 10418130 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Kunststoffflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10418130
Marke: Thermo Scientific Chemicals 157300250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 66-22-8 | C4H4N2O2 | 112.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66-22-8
Summenformel C4H4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 112.09
MDL-Nummer MFCD00006016
InChI-Schlüssel ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym uracil, 2,4-dihydroxypyrimidine, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4-pyrimidinediol, 2,4-dioxopyrimidine, pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, pirod, 2,4-pyrimidinedione, pyrod, hybar xMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1174
ChEBI CHEBI:17568
IUPAC-Name 1H-Pyrimidin-2,4-Dion
SMILES O=C1NC=CC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Uracil
Extinktion 0.81 to 0.85 (A250/A260), 0.18 to 0.22 (A280/A260)
Schmelzpunkt 335.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 5 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Beilstein 24,312
Merck Index 15,10035
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: very slightly soluble in water (ca 0.25% at 20° c), soluble in alkalies, practically insoluble in alcohol and ether
Spektrophotometrie 98.0 to 102.0% (lambda max. 260nm, pH 7), molar absorptivity 8200 +/- 2%, on dry basis
Formelmasse 112.09
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0473169 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2025 Catalog Number157300025,157305000,157300250,157301000
ChargennummerA0458692 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2024 Catalog Number157300025,157305000,157300250,157301000
ChargennummerA0451570 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number157300025,157305000,157300250,157301000
ChargennummerA0452546 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/04/2023 Catalog Number157300025,157305000,157300250,157301000
ChargennummerA0393088 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number157300025,157305000,157300250,157301000
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Uracil, ≥ 99 % >