Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ SALTTEST11 Salinitätsmessgerät
Für schnelle und präzise Salinitätsmessungen im Feld, in Labors und in Schulen.
Marke: Thermo Scientific™ 01X377232
Beschreibung
Das Eutech™ SALTTEST11 Salinitätsmessgerät eignet sich ideal für Ihre grundlegenden Anforderungen an die Wasserprüfung in Bezug auf den Salzgehalt. Allgemeine Anwendungen: Für den Einsatz in der Wasser- und Abwasserbehandlung, zum Ausblasen von Kesseln, Spülen von Galvanotanks, Trinkwasser, Hydrokulturen, Druckindustrie, Wasserkultur, Aquarien, Fischzucht, Schwimmbecken und Spas
Eigenschaften
- Mit einem einfachen Knopfdruck ist das Umschalten zwischen °C und °F jetzt ein Kinderspiel. Die direkte Temperaturanzeige auf dem Tester erspart Ihnen die Mühe eines zusätzlichen Thermometers.
- Großer Anzeigebildschirm - Anzeigemodus, ATC und Batteriestand.
- Vom Benutzer austauschbare Sensoren – ersetzen Sie die Sensoren selbst. Das Sensorelement besteht aus Edelstahl SS316 und bietet eine hervorragende chemische Beständigkeit des VALOX™ Sensorgehäuses für jahrelangen problemlosen Betrieb und minimale Wartung.
- Wasserdichtes, Anti-Roll-Design - wasserdichtes IP67-Gehäuse hält den Tester auch unter nassen Bedingungen wasserdicht. Das gegen Wegrollen gesicherte, einzigartige, gerippte Design sorgt für festen Halt.
Spezifikationen
- Bereich: 0 bis 10.00 ppt
- Auflösung: 0.10 ppt
- Genauigkeit: ± 1 % der vollen Skala
- ATC: Ja, (0 bis 50 °C)
- Kalibrierpunkt: 1 Punkt
- Temperaturkoeffizient: 2 % pro °C
- Normalisierungstemperatur: 25.0 °C
- Abschaltautomatik: 8.5 Minuten nach dem letzten Tastendruck
- Permanenter Speicher: Ja
- Betriebstemperatur: 0 bis 50 °°C
- Batterie 4 x 1.5 V 'A 76'-Mikro-Alkalibatterien
- Akkulaufzeit: Mehr als150 Stunden
- Abmessungen/Gewicht: Tester: 16.5 cm x 3.8 cm; 90g, verpackt: 22 x 6 x 5 cm; 170 g
Spezifikation
IP 67 | |
Salinität | |
0 °C bis 50 °C |