Learn More
Fisherbrand™ FB70155 Pumpe
Ölfreie Kolbenpumpe. Die Fisherbrand™ FB70155 Pumpe ist für allgemeine Laboranwendungen konzipiert, bei denen kein genaues Vakuum und nur moderater Druck erforderlich sind.
Marke: Fisherbrand™ UFB70155
177.04 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Robustes Kunststoffgehäuse mit geringem Gewicht und mit integriertem Tragegriff
- Wasserstrahlpumpe für den allgemeinen Gebrauch
- Leicht, kompakt, tragbar, Standardbetrieb
- Nicht empfohlen für organische, basische und saure Dämpfe
- DN 6 Schlauchtüllen für Schläuche mit 6 mm-ID-Vakuumschlauch
Spezifikation
292 mbar | |
20.5 x 12 x 21.0 cm (8.7 x 4.7 x 8.2 in.) | |
FB70155 | |
191 mm | |
Pumpe | |
Entgasen |
230 V-, 50 Hz-Motor mit Schuko- und UK-Steckern | |
194 mm | |
2.3 kg | |
114 mm | |
9.21 l/min | |
2,3 bar |