Learn More
Azlon™ Messlöffel aus Polypropylen
Für das sichere Aufnehmen chemischer Reagenzien oder Nahrungsmittel. Azlon™ Messschaufeln aus Polypropylen haben ein flaches Oberteil und einen flachen Boden.
3.75 CHF - 72.10 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Messschaufel |
---|---|
Material | Polypropylen |
Enthält | Griff |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11349633
|
Azlon
SWL140 |
1.000 ml | 385 mm |
24.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12511516
|
Azlon
SWL008 |
10 ml | 102 mm |
6.65 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11333724
|
Azlon
SWL024 |
100 ml | 198 mm |
35.25 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12521516
|
Azlon
SWL030 |
250 ml | 259 mm |
44.85 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11313724
|
Azlon
SWL012 |
25 ml | 137 mm |
16.30 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12591506
|
Azlon
SWL002 |
2 ml | 60 mm | N/A | ||||||
11359623
|
Azlon
SWL036 |
500 ml | 315 mm |
72.10 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11323724
|
Azlon
SWL018 |
50 ml | 160 mm |
19.55 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12501516
|
Azlon
SWL006 |
5 ml | 82 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
Für das sichere Aufnehmen chemischer Reagenzien oder Nahrungsmittel.Der Azlon™ Messlöffel aus Polypropylen wird mit flacher Ober- und Unterseite geliefert.
- Hergestellt aus lebensmittelechtem Polypropylen
- Flaches Oberteil zum Abglätten von Pulvern
- Der Boden ist flach, so dass die Schaufeln waagerecht stehen können
- Das Fassungsvermögen ist für jede Größe deutlich zu erkennen
Spezifikation
Messschaufel | |
Polypropylen | |
Griff |