Learn More
Azlon™ Messlöffel aus Polypropylen
Für das sichere Aufnehmen chemischer Reagenzien oder Nahrungsmittel. Azlon™ Messschaufeln aus Polypropylen haben ein flaches Oberteil und einen flachen Boden.
Marke:  Azlon SWL018
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11323724
  • 19.55 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 26-08-2025
Beschreibung
Für das sichere Aufnehmen chemischer Reagenzien oder Nahrungsmittel.Der Azlon™ Messlöffel aus Polypropylen wird mit flacher Ober- und Unterseite geliefert.
  • Hergestellt aus lebensmittelechtem Polypropylen
  • Flaches Oberteil zum Abglätten von Pulvern
  • Der Boden ist flach, so dass die Schaufeln waagerecht stehen können
  • Das Fassungsvermögen ist für jede Größe deutlich zu erkennen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Messschaufel
Griff
160 mm
Polypropylen
50 ml
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Messlöffel aus Polypropylen > Fassungsvermögen: 50 ml; Länge: 160 mm