Learn More
Azlon™ Messlöffel aus Polypropylen
Für das sichere Aufnehmen chemischer Reagenzien oder Nahrungsmittel. Azlon™ Messschaufeln aus Polypropylen haben ein flaches Oberteil und einen flachen Boden.
Marke: Azlon SWL036
Beschreibung
Für das sichere Aufnehmen chemischer Reagenzien oder Nahrungsmittel.Der Azlon™ Messlöffel aus Polypropylen wird mit flacher Ober- und Unterseite geliefert.
- Hergestellt aus lebensmittelechtem Polypropylen
- Flaches Oberteil zum Abglätten von Pulvern
- Der Boden ist flach, so dass die Schaufeln waagerecht stehen können
- Das Fassungsvermögen ist für jede Größe deutlich zu erkennen
Spezifikation
Messschaufel | |
Griff | |
315 mm |
Polypropylen | |
500 ml |