Learn More
Azlon™ Messlöffel aus Polypropylen
Für das sichere Aufnehmen chemischer Reagenzien oder Nahrungsmittel. Azlon™ Messschaufeln aus Polypropylen haben ein flaches Oberteil und einen flachen Boden.
Marke:  Azlon SWL002
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12591506
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Für das sichere Aufnehmen chemischer Reagenzien oder Nahrungsmittel.Der Azlon™ Messlöffel aus Polypropylen wird mit flacher Ober- und Unterseite geliefert.
  • Hergestellt aus lebensmittelechtem Polypropylen
  • Flaches Oberteil zum Abglätten von Pulvern
  • Der Boden ist flach, so dass die Schaufeln waagerecht stehen können
  • Das Fassungsvermögen ist für jede Größe deutlich zu erkennen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Messschaufel
Griff
61 mm
Polypropylen
2 ml
60 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Azlon™ Messlöffel aus Polypropylen > Capacity: 2mL; Length: 60mm