Learn More
Azlon™ Becher aus Polypropylen
Optimal für allgemeine Laborarbeiten
Marke:  Azlon BDC240P
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15334921
  • 47.70 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entspricht ISO 7056
  • Herkömmliche Becherform
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Die Graduierungen sind klar und deutlich in unlöschbarer, lösungsmittelbeständiger Tinte aufgedruckt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchscheinend
1000 ml
Ideal für allgemeine Laborarbeiten
100 ml
-20 °C bis +135 °C
Autoklavierbar
ISO 7056
107 mm
Polypropylen
148 mm
6/Pckg.
Griffin-Messbecher
Ja
Aufgedruckte Skala
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Azlon™ Becher aus Polypropylen > Fassungsvermögen: 1000 ml; AD: 107 mm