Learn More
Hirschmann™ Messkolben aus Glas, mit blauer Graduierung und Polyethylen-Stopfen
Zur präzisen, sicheren Flüssigkeitsmessung und Handhabung im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Büretten der Klasse A mit Poly-Stopfen mit blauer Graduierung sind aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marke: Hirschmann™ 2820152
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit NS-Schliff und Stopfen aus Polyethylen
- Gemäß DIN EN ISO 1042
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
DIN EN ISO 1042 | |
5 mL | |
70 ± 5 mm | |
0,025 mL | |
A |
Polyethylen | |
Borosilikatglas | |
7/16 NS Standardkegelschliff | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Messkolben aus Glas, mit blauer Graduierung und Polyethylen-Stopfen > Fassungsvermögen:5 ml; Normschliff:7/16
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur