Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 200mL Centrifuge Tube
Verarbeiten Sie große Chargen einfacher mit den Nunc 200 ml-Zentrifugenröhrchen, die aus hochreinen Harzen bestehen und Kräften bis 7000 RCF widerstehen können.
Marke: Thermo Scientific™ 376813
333.19 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Verarbeiten Sie große Chargen einfacher mit den Thermo Scientific™ Nunc™ 200 ml-Zentrifugenröhrchen, die aus hochreinen Harzen bestehen und Kräften bis 7000 RCF widerstehen können.
Specifications
Erfüllen Vorschriften der US-Norm USP Klasse VI | |
Polypropylen | |
4 | |
Konisch | |
Stecker | |
Zentrifugenröhrchen |
200 ml | |
48 | |
Steril | |
Konisch | |
60 mm | |
7000xG |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Special Offers
-
Thermo Scientific Nunc
,
Thermo Scientific Nalgene
,
Gibco
,
Invitrogen
,
Thermo Scientific
Zellbiologie Promotion
Entdecken Sie, wie Sie Ihre Ersparnisse maximieren und Ihre Forschung mit unseren Spitzenprodukten von Gibco und Thermo Scientific auf die nächste Stufe heben können.Aktionscode: 24071Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.