Learn More
BUCHI FlashPure EcoFlex Flash Chromatographiekassetten: Silika
FlashPure EcoFlex Kassetten wurden für optimierten Gegendruck und ein optimales Preis- und Leistungsverhalten entwickelt.
Marke:  BUCHI 140000022
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16330146
  • 126.00 CHF / 18 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Most economical solution without sacrificing quality for standard separations
  • Large selection of cartridge sizes from 4g-5,000g
  • Non-RFID suitable on any system from BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim or Yamazen
  • Silica is ideal for basic applications and polar compounds using organic solvents
  • Amino functionalized silica provides better peak shapes with polar and basic compounds and is ideal for carbohydrates
  • C18 functionalized silica is ideal for peptides and non-polar compounds in an aqueous mobile phase
  • Diol functionalized silica provides an alternate selectivity for a variety of polarity types and is ideal for lipids
  • Neutral Alumina is ideal for aldehydes, ketones, and esters
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
18 Pc.
12 g
Basisanwendungen, polare Verbindungen
Silika
40 bis 63 μm
Silika
Jedes Flash-System
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
BUCHI FlashPure EcoFlex Flash Chromatographiekassetten: Silika > FlashPure EcoFlex; Stationary Phase: Silica; Size: 12g; Quantity: 18 pcs