Learn More
Azlon™ industrieller HDPE-Trichter
Hergestellt aus Polyethylen und bei normaler Verwendung unzerbrechlich. Azlon™ Industrielle HDPE-Trichter sind für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt gemäß EU- und US-Vorschriften geeignet. Mit geradem oberem Rand zur Vermeidung von Verschüttungen.
16.90 CHF - 62.80 CHF
Spezifikation
Material HDPE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Durchmesser (metrisch) Stiel Oberer Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Durchmesser (metrisch) Stiel Oberer Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11363664
Unterlagen ansehen
Azlon
FWC104
102 mm 11 mm 100 mm
27.35 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11373664
Unterlagen ansehen
Azlon
FWC106
121 mm 12 mm 120mm
47.75 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11383664
Unterlagen ansehen
Azlon
FWC110
181 mm 17 mm 180mm
39.70 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10575115
Unterlagen ansehen
Azlon
FWC112
226 mm 21 mm 230mm
55.30 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 03-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12044837
Unterlagen ansehen
Azlon
FWC108
141 mm 13 mm 140mm
27.80 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11393664
Unterlagen ansehen
Azlon
FWC114
239 mm 24 mm 245 mm
30.11 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10504355
Unterlagen ansehen
Azlon
FWC116
277 mm 27 mm 290mm
30.65 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12090773
Unterlagen ansehen
Azlon
FWC118
351 mm 36mm 380mm
62.80 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12511456
Unterlagen ansehen
Azlon
FWC102
80 mm 9mm 80mm
16.90 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 03-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt aus Polyethylen und bei normaler Verwendung unzerbrechlich.Azlon™ Industrielle HDPE-Trichter sind für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt gemäß EU- und US-Vorschriften geeignet.Mit geradem oberem Rand zur Vermeidung von Verschüttungen.
  • Formstabile Industrietrichter aus Polyethylen
  • Bei normalem Gebrauch unzerbrechlich
  • Mit geradem oberem Rand zur Vermeidung von Verschüttungen
Spezifikation
Spezifikation
HDPE
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ industrieller HDPE-Trichter