Learn More
Azlon™ industrieller HDPE-Trichter
Hergestellt aus Polyethylen und bei normaler Verwendung unzerbrechlich. Azlon™ Industrielle HDPE-Trichter sind für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt gemäß EU- und US-Vorschriften geeignet. Mit geradem oberem Rand zur Vermeidung von Verschüttungen.
Marke:  Azlon FWC114
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11393664
  • 30.11 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hergestellt aus Polyethylen und bei normaler Verwendung unzerbrechlich.Azlon™ Industrielle HDPE-Trichter sind für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt gemäß EU- und US-Vorschriften geeignet.Mit geradem oberem Rand zur Vermeidung von Verschüttungen.
  • Feste Industrietrichter aus Polyethylen
  • Bruchfest bei normaler Verwendung
  • Mit geraden Seitenoberwänden, um Verschütten zu vermeiden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
245 mm
24 mm
239 mm
4000 ml
HDPE
Name des Produkts
Azlon™ industrieller HDPE-Trichter > Höhe: 239 mm