Learn More
Azlon™ industrieller HDPE-Trichter
Hergestellt aus Polyethylen und bei normaler Verwendung unzerbrechlich. Azlon™ Industrielle HDPE-Trichter sind für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt gemäß EU- und US-Vorschriften geeignet. Mit geradem oberem Rand zur Vermeidung von Verschüttungen.
Marke:  Azlon FWC110
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11383664
  • 39.70 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hergestellt aus Polyethylen und bei normaler Verwendung unzerbrechlich.Azlon™ Industrielle HDPE-Trichter sind für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt gemäß EU- und US-Vorschriften geeignet.Mit geradem oberem Rand zur Vermeidung von Verschüttungen.
  • Feste Industrietrichter aus Polyethylen
  • Bruchfest bei normaler Verwendung
  • Mit geraden Seitenoberwänden, um Verschütten zu vermeiden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
180mm
17 mm
181 mm
1500 ml
HDPE
Name des Produkts
Azlon™ industrieller HDPE-Trichter > Höhe: 181mm