Learn More
Azlon™ industrieller HDPE-Trichter
Hergestellt aus Polyethylen und bei normaler Verwendung unzerbrechlich. Azlon™ Industrielle HDPE-Trichter sind für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt gemäß EU- und US-Vorschriften geeignet. Mit geradem oberem Rand zur Vermeidung von Verschüttungen.
Marke:  Azlon FWC102
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12511456
  • 16.90 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 04-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hergestellt aus Polyethylen und bei normaler Verwendung unzerbrechlich.Azlon™ Industrielle HDPE-Trichter sind für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt gemäß EU- und US-Vorschriften geeignet.Mit geradem oberem Rand zur Vermeidung von Verschüttungen.
  • Feste Industrietrichter aus Polyethylen
  • Bruchfest bei normaler Verwendung
  • Mit geraden Seitenoberwänden, um Verschütten zu vermeiden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
80mm
9mm
HDPE
80 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Azlon™ industrieller HDPE-Trichter > Höhe:80mm