Learn More
Axygen™ Axygen™ Spezialspitzen
GREENER_CHOICE
Zur Verwendung mit Gilson Pipetten
Marke:  Axygen™ T-10ML-C
436.34 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12575677
  • 789.66 CHF / 2000 Stück
Verfügbar ab: 28-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
T-5000-C:
Passend für Gilson P5000 und MLA-Pipettor
Graduierungsmarkierungen in 1, 2, 3, 4, 5 und 0.5 mL-Schritten
T-10ML-C:
Passend für Gilson P10ML und und MLA Pipetten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 10 ml
Durchsichtig
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin
Makro
Gilson™ Pipetman™ P10 ml, MLA™ Pipette
Unsteril
Autoklavierbar
Großpackung
200 Spitzen/Packung, 10 Packungen/Karton
Polypropylen
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Spezialspitzen > 1 bis  10 ml; Makrovolumen; Großpackung