Learn More
Axygen™ Axygen Verschlusskappen für PCR-Röhrchen
8er-Streifen gewölbte oder flache Streifenkappen für Axygen PCR-Röhrchen
22.41 CHF - 44.05 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 0,2 ml |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Farbe | Verschlusstyp | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Verschlusstyp | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12607385
|
Axygen™
PCR-02CP-C |
Durchsichtig | Kuppelform | Streifen mit 8 gewölbten Deckeln für PCR-Röhrchen |
44.05 CHF
125 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10557330
|
Axygen™
PCR-02CP-C |
Durchsichtig | Kuppelform | Streifen mit 8 gewölbten Deckeln für PCR-Röhrchen | N/A | N/A | N/A | |||||
12547987
|
Axygen™
PCR-02CP-B |
Blue | Domed Cap | 8-Strip Domed PCR Tube Cap | N/A | N/A | N/A | |||||
12537987
![]() |
Axygen™
PCR-02CP-A |
Divers | Kuppelform | Streifen mit 8 gewölbten Deckeln für PCR-Röhrchen |
27.82 CHF
125 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
12557987
|
Axygen™
PCR-02CP-G |
Green | Domed Cap | 8-Strip Domed PCR Tube Cap | N/A | N/A | N/A | |||||
12567987
|
Axygen™
PCR-02CP-O |
Orange | Domed Cap | 8-Strip Domed PCR Tube Cap | N/A | N/A | N/A | |||||
12587987
|
Axygen™
PCR-02CP-V |
Violet | Domed Cap | 8-Strip Domed PCR Tube Cap | N/A | N/A | N/A | |||||
12577987
|
Axygen™
PCR-02CP-R |
Red | Domed Cap | 8-Strip Domed PCR Tube Cap | N/A | N/A | N/A | |||||
12597987
|
Axygen™
PCR-02CP-Y |
Yellow | Domed Cap | 8-Strip Domed PCR Tube Cap | N/A | N/A | N/A | |||||
12609535
|
Axygen™
PCR-02-FCP-C |
Durchsichtig | Flach | 8-streifiger flacher Verschluss für PCR-Röhrchen mit Beschriftungsfeld |
22.41 CHF
125 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11320155
|
Axygen™
PCR-2CP-RT-C |
Durchsichtig | Flach | Streifen mit 8 flachen Kappen für PCR-Röhrchen |
42.33 CHF
125 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
15409073
![]() |
Axygen™
PCR-02CP-C-100 |
Klar | Kuppelform | PCR-Verschlusskappen |
37.65 CHF
100 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
Beschreibung
0.2 ml mit dünnen Wänden in verschiedenen Farben.
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Nicht-pyrogenisch
- Nicht steril
- Hergestellt aus Polypropylen
Spezifikation
0,2 ml | |
Unsteril | |
Polypropylen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen Verschlusskappen für PCR-Röhrchen