Learn More
Axygen™ Axygen Verschlusskappen für PCR-Röhrchen
8er-Streifen gewölbte oder flache Streifenkappen für Axygen PCR-Röhrchen
Marke:  Axygen™ PCR-02CP-V
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12587987
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Axygen polypropylene, thin wall PCR tubes with and without caps are designed to fit standard 96-well blocks and are available in an assortment of colors. The consistent and ultra-thin wall allows precise thermal transfer. An even insertion cap ensures a tight fit to reduce evaporation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RNase, DNase, pyrogen-free
Violet
125/Pk.
8-strips PCR tubes and 96-well PCR microplates
Polypropylene
Strip
Violet
0.2 mL
Polypropylene
Non-sterile
Domed Cap
8-Strip Domed PCR Tube Cap
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen Verschlusskappen für PCR-Röhrchen > Cap; Violet