Learn More
Axygen™ Axygen Verschlusskappen für PCR-Röhrchen
8er-Streifen gewölbte oder flache Streifenkappen für Axygen PCR-Röhrchen
Marke: Axygen™ PCR-02-FCP-C
15.98 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
0.2 ml mit dünner Wandstärke und in verschiedenen Farben.
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Pyrogenfrei
- Nicht steril
- Aus Polypropylen
Spezifikation
RNase-, DNase-, pyrogenfrei | |
Durchsichtig | |
1250/Karton | |
Streifen mit 8 PCR-Röhrchen und 96-Well PCR-Mikrotiterplatten | |
Polypropylen | |
Streifen |
Durchsichtig | |
0,2 ml | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
Flach | |
8-streifiger flacher Verschluss für PCR-Röhrchen mit Beschriftungsfeld |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30