Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Trichter, mit kurzem Stiel
Ein Trichter ermöglicht ein sauberes Umfüllen und Filtrieren von Flüssigkeiten.
Marke:  DWK Life Sciences 213514609
236.32 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11792352
  • 283.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen ist eine gängige Arbeitsmethode, bei der der Trichter Anwendung findet. Aufgrund seiner Form kann der Trichter eine relativ große Menge von Flüssigkeit oder Feststoff aufnehmen und diese durch eine Verengung in ein Gefäß mit kleiner(er) Öffnung überführen. Trichter gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen, die entsprechend ihres Anwendungsbereichs ausgewählt werden.
  • Mit kurzem Stiel
  • Aufgrund seiner Form gut für Flüssig-Fest-Filtration unter Verwedung eines Filterpapieres anwendbar
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 mm
Autoklavierbar
10 St./Packung
Boro 3.3
Dekantieren und Filtrieren von Flüssigkeiten; Verschütten von Substanzen wird vermieden; Filtern
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    4
    Stunden
    0
    Minuten
    4
    Sekunden
    26
  • Mehrere Hersteller
    Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.
    Aktionscode24123
    Gültig bis zum2025-06-14
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Trichter, mit kurzem Stiel > Durchmesser: 100 mm