Learn More
Axygen™ Axygen™ 1000 μl-Universal-Pipettenspitzen: abgeschrägt
Kompatibel mit den meisten gängigen Pipettenmarken
29.14 CHF - 115.00 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 100 bis 1000 μl |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Reinigungsnachweise | DNase-, RNase- und Pyrogen-frei |
Spitzenform | Universelle Passform, Universal |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Universelle Passform |
Produktcode | Marke | Sterilität | Farbe | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Farbe | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12176870
![]() |
Axygen™
T-1000-B |
Unsteril | Blau | Großpackung |
53.65 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
12551308
![]() |
Axygen™
T-1000-B |
Unsteril | Blau | Großpackung | N/A | N/A | N/A | |||||
12003989
|
Axygen™
T-1000-B-R |
Unsteril | Blau | Racks | N/A | N/A | N/A | |||||
12679535
|
Axygen™
T-1000-B-R |
Unsteril | Blau | Racks |
79.60 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12693706
|
Axygen™
T-1000-B-R-S |
Steril | Blau | Racks |
80.93 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12186870
![]() |
Axygen™
T-1000-C |
Unsteril | Transparent | Großpackung |
29.14 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12561308
![]() |
Axygen™
T-1000-C |
Unsteril | Transparent | Großpackung | N/A | N/A | N/A | |||||
12712936
|
Axygen™
T-1000-C-R |
Unsteril | Durchsichtig | Racks | N/A | N/A | N/A | |||||
12697215
|
Axygen™
T-1000-C-R |
Unsteril | Durchsichtig | Racks |
69.84 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12683706
|
Axygen™
T-1000-C-R-S |
Steril | Transparent | Racks |
115.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Die optimierte Spitzenabschrägung reduziert das Festhängen von Proben und verbessert die Pipettiergenauigkeit
- Volumenbereich: 100 bis 1000 μL
- Erhältlich in Großpackungen oder in Gestellen
Spezifikation
100 bis 1000 μl | |
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei | |
Universelle Passform |
Autoklavierbar | |
Universelle Passform, Universal | |
Polypropylen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ 1000 μl-Universal-Pipettenspitzen: abgeschrägt