Learn More
Axygen™ Axygen™ 1000 μl-Universal-Pipettenspitzen: abgeschrägt
Kompatibel mit den meisten gängigen Pipettenmarken
Marke: Axygen™ T-1000-B-R
Beschreibung
- Die optimierte Spitzenabschrägung reduziert das Festhängen von Proben und verbessert die Pipettiergenauigkeit
- Volumenbereich: 100 bis 1000 μL
- Erhältlich in Großpackungen oder in Gestellen
Spezifikation
100 bis 1000 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Racks | |
Aufklappbares Gestell | |
Polypropylen |
Ungefiltert | |
Blau | |
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei | |
Abgeschrägt, Universal | |
Universelle Passform |