Learn More
Axygen™ Axygen™ 1000 μl-Universal-Pipettenspitzen: abgeschrägt
Kompatibel mit den meisten gängigen Pipettenmarken
Marke: Axygen™ T-1000-C-R
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die optimierte Spitzenabschrägung reduziert das Festhängen von Proben und verbessert die Pipettiergenauigkeit
- Volumenbereich: 100 bis 1000 μL
- Erhältlich in Großpackungen oder in Gestellen
Spezifikation
100 bis 1000 μl | |
Durchsichtig | |
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei | |
Abgeschrägt, Universal | |
Universelle Passform |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Racks | |
Magazinhalter | |
Polypropylen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ 1000 μl-Universal-Pipettenspitzen: abgeschrägt > Durchsichtig; Abgeschrägt; Im Rack verpackt; 100 Spitzen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur