Learn More
Axygen™ Axygen™ 1000 μl-Universal-Pipettenspitzen: abgeschrägt
GREENER_CHOICE
Kompatibel mit den meisten gängigen Pipettenmarken
Marke:  Axygen™ T-1000-B
14.36 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12176870
  • 53.65 CHF / 1000 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die optimierte Spitzenabschrägung reduziert das Festhängen von Proben und verbessert die Pipettiergenauigkeit
  • Volumenbereich: 100 bis 1000 μL
  • Erhältlich in Großpackungen oder in Gestellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 bis 1000 μl
Blau
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Universelle Passform, Universal
Universelle Passform
Unsteril
Autoklavierbar
Großpackung
1.000 Spitzen/Packung, 5 Packungen/Karton
Polypropylen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ 1000 μl-Universal-Pipettenspitzen: abgeschrägt > Blau; Abgeschrägt; In Großpackung.; 1000 Spitzen