Learn More
Invitrogen™ Avidin Protein, HRP
Avidin-Protein, HRP-Konjugat, 21123, von Invitrogen™, 21123 von Invitrogen™ Spezies-Reaktivität: Bakterien, Tag; Anwendungen: ELISA, Durchflusszytometrie, Immunhistochemie, Western Blot.
Marke:  Invitrogen™ 29994
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11885845
  • 594.00 CHF / 5 Milligramm
Verfügbar ab: 17-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Avidin aus Hühnereiweiß ist ein Glykoprotein, das Biotin effektiv bindet, und ein Tag, das häufig zur Markierung von Antikörpern und anderen Sonden für Immundetektionsmethoden verwendet wird. Reines Avidin ist eine Schlüsselkomponente bei bestimmten Immunhistochemie-Methoden (IHC). Alkalische Phosphatase- (AP) und Meerrettich-Peroxidase (HRP)-Konjugate von Avidin sind für Western Blotting- oder ELISA-Nachweis mit geeigneten Enzym-Substraten nützlich.
Leistungsmerkmale:
  • Natives Avidin – Glykoprotein aus Hühnereiweiß, 67 kDa, isoelektricher Punkt von 10
  • Löslich –durch Glykosylierung und den isoelektrischen ist Avidin löslicher als Streptavidin
  • Kostengünstig – deutlich kostengünstiger als rekombinantes Streptavidin
  • ABC-Färbung – Avidin wird in der Regel bei Avidin-Biotin-komplexen Färbemethoden (ABC) in der Immunhistochemie (IHC) gegenüber Streptavidin bevorzugt.
  • Reine Proteine und Konjugate – wählen Sie reines, nicht konjugiertes Avidin für die ABC-Färbung, Peroxidase oder alkalische Phosphatase-Formen für membran- und plattenbasierte Assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 mg
Lagerung bei -20 °C. Versand bei Umgebungstemperatur.
HRP (Meerrettich-Peroxidase)
Western Blotting, ELISA, IHC
HRP (Meerrettich-Peroxidase)
Biotin
Biotin
Fest
Pierce™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZE383033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2024 Catalog Number29994
ChargennummerYC371224 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/03/2023 Catalog Number29994
ChargennummerXE348890 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/06/2022 Catalog Number29994
ChargennummerWJ332517 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2021 Catalog Number29994
ChargennummerWI330148 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2021 Catalog Number29994
Name des Produkts
Invitrogen™ Avidin Protein, HRP > Meerrettich-Peroxidase-konjugiert; 5 mg