Learn More
Invitrogen™ Avidin Protein, HRP
Avidin-Protein, HRP-Konjugat, 21123, von Invitrogen™, 21123 von Invitrogen™ Spezies-Reaktivität: Bakterien, Tag; Anwendungen: ELISA, Durchflusszytometrie, Immunhistochemie, Western Blot.
333.00 CHF - 594.00 CHF
Spezifikation
Zielmolekül Biotin
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -20 °C. Versand bei Umgebungstemperatur.
Spezifität Biotin
Enzym HRP (Meerrettich-Peroxidase)
Form Fest
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11846814
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
21123
2 mg N/A
N/A
11885845
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
29994
5 mg N/A
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Avidin aus Hühnereiweiß ist ein Glykoprotein, das Biotin effektiv bindet, und ein Tag, das häufig zur Markierung von Antikörpern und anderen Sonden für Immundetektionsmethoden verwendet wird. Reines Avidin ist eine Schlüsselkomponente bei bestimmten Immunhistochemie-Methoden (IHC). Alkalische Phosphatase- (AP) und Meerrettich-Peroxidase (HRP)-Konjugate von Avidin sind für Western Blotting- oder ELISA-Nachweis mit geeigneten Enzym-Substraten nützlich.
Leistungsmerkmale:
  • Natives Avidin – Glykoprotein aus Hühnereiweiß, 67 kDa, isoelektricher Punkt von 10
  • Löslich –durch Glykosylierung und den isoelektrischen ist Avidin löslicher als Streptavidin
  • Kostengünstig – deutlich kostengünstiger als rekombinantes Streptavidin
  • ABC-Färbung – Avidin wird in der Regel bei Avidin-Biotin-komplexen Färbemethoden (ABC) in der Immunhistochemie (IHC) gegenüber Streptavidin bevorzugt.
  • Reine Proteine und Konjugate – wählen Sie reines, nicht konjugiertes Avidin für die ABC-Färbung, Peroxidase oder alkalische Phosphatase-Formen für membran- und plattenbasierte Assays
Spezifikation
Spezifikation
Biotin
Biotin
Fest
HRP (Meerrettich-Peroxidase)
Lagerung bei -20 °C. Versand bei Umgebungstemperatur.
HRP (Meerrettich-Peroxidase)
Western Blotting, ELISA, IHC