Learn More
Invitrogen™ Avidin Protein, HRP
Avidin-Protein, HRP-Konjugat, 21123, von Invitrogen™, 21123 von Invitrogen™ Spezies-Reaktivität: Bakterien, Tag; Anwendungen: ELISA, Durchflusszytometrie, Immunhistochemie, Western Blot.
Marke: Invitrogen™ 21123
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Avidin aus Hühnereiweiß ist ein Glykoprotein, das Biotin effektiv bindet, und ein Tag, das häufig zur Markierung von Antikörpern und anderen Sonden für Immundetektionsmethoden verwendet wird. Das Protein enthält vier identische Untereinheiten mit einer kombinierten Molekularmasse von 67.000 bis 68.000 Dalton. Jede Untereinheit bindet ein Molekül Biotin, und Studien haben gezeigt, dass Tryptophan und Lysin an der Bindungsstelle für Biotin beteiligt sind. Die Sequenzierung der Untereinheit zeigt an, dass sie aus 128 Aminosäuren besteht. Avidin hat einen isoelektrischen Punkt von 10 bis 10,5 und ist in Wasser- und Salzlösungen stark löslich. Avidin ist über einen breiten Bereich von pH-Werten und Temperaturen stabil. Eine umfassende chemische Modifikation wirkt sich nur wenig auf die Aktivität von Avidin aus und ist daher für den Nachweis und die Proteinaufreinigung nützlich. Reines Avidin ist eine Schlüsselkomponente bei bestimmten Immunhistochemie-Methoden (IHC). Alkalische Phosphatase- (AP) und Meerrettichperoxidase (HRP)-Konjugate von Avidin sind für Western Blotting- oder ELISA-Nachweis mit geeigneten Enzymsubstraten nützlich.Kreuzreaktivität: Bakterien, Tag
Formulierung: 2 mg aufgereinigtes Protein (6,4 mg/ml) in PBS und ohne Konservierungsmittel; pH-Wert 6,8
Molverhältnis von aktivem Konjugat: 1 Mol HRP/Mol Avidin Avidin-spezifische Aktivität: 8 ug gebundenes Biotin/mg Protein Peroxidase-Aktivität: 182 Einheiten/mg Protein; eine Einheit ist definiert als die Menge an Protein, die erforderlich ist, um 1,0 umol Purpurogallin aus Pyrogallin in 20 Sekunden bei 20 °C in der folgenden Lösung zu bilden: 8 mM Wasserstoffperoxid, 14 mM Kaliumphosphat, 0,5 % Pyrogallol, pH 6,0. Produktnummer 21123 wird für ELISA, FACS, Immunhistochemie- und Western-Blot-Anwendungen empfohlen. Wiederherstellung und Lagerung: Bei 4 °C bis zum Öffnen lagern. Mit 0,4 ml destilliertem Wasser oder einem Puffer Ihrer Wahl wiederherstellen. Für die Langzeitlagerung unverdünnte Produkte in kleinen Aliquoten einfrieren. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden. Hinweis: Verwenden Sie Natriumazid nicht mit diesem Produkt, da es ein Inhibitor von Meerrettich-Peroxidase ist. Dieses Produkt wurde zu 2,2 mg überfüllt, um eine vollständige Rückgewinnung der angegebenen Substanz zu gewährleisten.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
2 mg | |
Lagerung bei -20 °C. Versand bei Umgebungstemperatur. | |
HRP (Meerrettich-Peroxidase) | |
Western Blotting, ELISA, IHC | |
HRP (Meerrettich-Peroxidase) |
Biotin | |
Biotin | |
Fest | |
Avidin |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 7
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Avidin Protein, HRP > 2 mg; Markierung: HRP