Learn More
Molecular Probes™ Avidin, NeutrAvidin™, Oregon Green™ 488 conjugate
Avidin, NeutrAvidin™, Oregon Green™ 488 Konjugat
Marke:  Molecular Probes™ A6374
346.40 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10564803
  • 433.00 CHF / 1 Milligramm
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Unser Oregon Green™ 488 Konjugat des Biotin-bindenden Proteins NeutrAvidin™ – eine Form von Avidin, aus der die Kohlenhydrate entfernt wurden und deren isoelektrischer Punkt gesenkt wurde – kann den Hintergrund aufgrund unspezifischer Bindung erheblich verringern. Die Methode zur Deglykosylierung der Avidin erhält die spezifische Bindung. Dieses helle, grün fluoreszierende Reagenz (Absorptions-/Emissionsmaxima ∼496/524 nm) eignet sich ideal zur Erkennung biotinylierter Ziele in Fluoreszenzmikroskopie- und Durchflusszytometrie-Anwendungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Oregon Green 488
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
NeutrAvidin™, Oregon Green™
1 mg
Raumtemperatur
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2855947 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2024 Catalog NumberA6374
Chargennummer2599175 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/09/2023 Catalog NumberA6374
Chargennummer2465356 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2022 Catalog NumberA6374
Chargennummer2369195 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/08/2021 Catalog NumberA6374
Chargennummer2273654 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2020 Catalog NumberA6374
Aktionen
Aktionen
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-06-27
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ Avidin, NeutrAvidin™, Oregon Green™ 488 conjugate > 1 mg