Learn More
3M™ Versaflo™ Atemschlauch aus strapazierfähigem Neopren-Gummi
Atemschlauch aus hitzebeständigem Neopren-Gummi für robuste Anwendungen.
Marke:  3M™ 7100069524
104.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11773896
  • 180.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
  • Langlebiger Atemschlauch, der leicht abwischbar ist
  • Die Schnellentriegelung ermöglicht das einhändige Anbringen und Entfernen.
  • Kompatibel mit allen 3M™ Versaflo™ Kopfteilen und Luftzufuhrgeräten
  • Größe: 840 mm
  • 3M Katalognummer BT-40
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Neopren
Assemblierung, Gebäudeinstandhaltung, Mahlen, Geräteeinsatz, Lackierung, Schleifenstrahlen
BT-40
Atemschlauch
Versaflo™ PAPR der Serie TR-300
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Versaflo™ Atemschlauch aus strapazierfähigem Neopren-Gummi > Atemschlauch aus schwerem Neoprengummi