Learn More
Novex™ IBMX
IBMX
Marke: Novex™ PHZ1124
493.35 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
IBMX ist ein unspezifischer Inhibitor von Phosphodiesterasen, der auch eine Adenosin-Agonist-Aktivität aufweist.Format/Formulierung: Lyophilisiert
Spezifikation
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C). | |
TLC | |
Phosphodiesterasen (haben auch Adenosin-Agonistenaktivität) | |
1 g | |
Signaltransduktion | |
222,2 | |
Fest |
5595 | |
Raumtemperatur | |
Unsteril | |
Hemmstoff | |
Chemikalien | |
Phosphodiesterase-Inhibitor |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-20
Neues Angebot Jetzt sparen -
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-07-04