Learn More
Molecular Probes™ Avidin, Egg White
Avidin, Eiweiß, 5 mg
153.00 CHF - 1204.00 CHF
Spezifikation
Konjugat Unkonjugiert
Inhalt und Lagerung Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Versandbedingung Raumtemperatur
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11554037
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Molecular Probes™
A2667
5 mg
153.00 CHF
5 Milligramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11564137
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Molecular Probes™
A887
100 mg
1204.00 CHF
100 Milligramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Avidin aus Eiweiß ist ein glykosyliertes Biotin-bindendes Protein mit einem basischen isoelektrischen Punkt und wird häufig zum Nachweis biotinylierter Sonden verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
Unkonjugiert
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Raumtemperatur
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ Avidin, Egg White