Learn More
Fisherbrand™ Beta Bin - 10L, 1/Cs, MA: CSR-B10
Strahlenschutzboxen mit Klappdeckel und drehbaren Abdeckungen in der Mitte, die ideal zum Schutz vor Beta- oder Gammastrahlung sind.
Marke:  Fisherbrand™ CSR-B10
Artikelnummer. 12347107
  • 928.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Beta – 10 l – (25 x 20 x 20 cm), zur Verwendung mit CSR-BAG2
  • Die Cleaver Scientific Aufbewahrungsboxen sind mit Klappdeckeln ausgestattet und nehmen austauschbare Einsätze für Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universal-, Kryo- und Falcon Röhrchen auf.
  • Unser Sortiment an Steh- und Tischbehältern mit rutschfesten Füßen und Klappdeckeln ist ideal für die kurzfristige Lagerung von radioaktiven Abfällen oder Radioisotopen.
  • Sowohl die Beta- als auch die Gamma-Lagerbehälter sind in fünf Größen erhältlich. Die beiden größten Behältermodelle sind mit Rollen für den einfachen Transport ausgestattet.
  • Optional können auch strapazierfähige Tüten mit Kordelzug erworben werden
Spezifikation
Spezifikation
Zur Lagerung radioaktiver Materialien, zum Halten von Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalflaschen, CryoTubes und konischen Zentrifugenröhrchen
Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalflaschen, Kryoröhrchen und Falcon Röhrchen
10 l
250 mm
Strahlenschutzbox
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Beta Bin - 10L, 1/Cs, MA: CSR-B10 > Höhe:250mm