Learn More
Trajan™ Autosampler-Spritzen
Ersatzspritzen für Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™, Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™ und andere
Marke:  Trajan™ 002898
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10380611
  • 100.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Beschreibung
Ersetzen Sie Spritzen für Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™ , Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™ und mehr
Spritzennadeln haben Kegelspitzen, sofern nicht anders angegeben.
Bestellinformation
Zusätzliche Spritzen für andere Autosampler der hier dargestellten Hersteller sind lieferbar, ebenso wie Spritzen für Unicam™, Waters™ und Siemens™ Geräte. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstpartner.
Spezifikation
Spezifikation
23 ga.
0.63 mm
1.65 in.
42 mm
10R-S-0.63C
10 μl
Shimadzu AOC 14, 17, 20 und 20i GCs
0.02 Zoll
Gaschromatographie
1.6 in.
Autosampler-Spritze
Je
Konus
Abnehmbar
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ Autosampler-Spritzen > Mit abnehmbarer Nadel; 10 μl; 23 Gauge; 42mm L; AD:0,63mm